Learn More
Palintest™ Photometer-Kit
Dieses einzigartige Photometerkit wird komplett in einem Gehäuse mit sechs Glasröhrchen und einem Verdünnungsröhrchen für das Standardmodell-Photometer 7100 geliefert.
1267.45 € - 1425.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10676325
|
Palintest™
PTH7100 |
|
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12363263
|
Palintest™
PTBH 7500 |
7500 Modell mit Zubehör |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Inhalt: Standardmodell 7100, mit Zubehör
- Photometer-Kit für Modell 7100
- Lieferung komplett im Koffer mit sechs Glasröhrchen und einem Verdünnungsröhrchen
- Netzteil
- 3 AA-Batterien
- L x B x H: 146 x 275 x 75 mm
- Gewicht: 975 g