Learn More
WTW™ 25 Rundküvetten leer RK 14/25 .
Artikelnummer. 11701333
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 mL
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11701333 3 mL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11701333 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250621
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer.
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 3 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometrie
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Typ TOC-Zelltestkit