Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Rotes Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Konjugat
pHrodo™ Rotes Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Konjugat
Marke: Molecular Probes™ P35374
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Beschreibung
PHrodo™ Red Epidermal Growth Factor (EGF) Konjugat wird für den Nachweis von internalisiertem EGF-Rezeptor in Zellen verwendet. Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr. Fluoreszierende Markierungen, die auf eine pH-Veränderung reagieren, sorgen für einen weiteren Nachweis. pHrodo™ Red ist außerhalb von Zellen mit neutralem pH schwach fluoreszierend, aber wenn sie spezifisch durch EGF-Endozytose verinnerlicht werden, wird sie in den sauren Endosomen hell fluoreszierend. Dies ermöglicht die Messung des internalisierten EGF sowie die dynamische Überwachung der EGF-Internalisierung in lebenden Zellen.Zu den Merkmalen dieses EGF-Konjugats gehören:
pHrodo™ Red Epidermal Growth Factor (EGF) Konjugat ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel. Dazu gehören z. B. traditionelle Fluoreszenzmikroskopie, High Content Screening (HCS), Durchflusszytometrie sowie Mikrotiterplatten-basierte Fluorimetrie oder High Throughput Screening (HTS). Dieses Reagenz ist auch mit verschiedenen Tischgeräten kompatibel, z. B. den Geräten Evos™, FLoid™, Tali™ und Attune™.
Spezifikation
Orange | |
PHrodo™ Red Epidermal Growth Factor (EGF) Konjugat,20μ g, Orange, lyophilisiert,560 /585 nm Anregung/Emission, pH-empfindliche Farbstoffe, Verwendung mit Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, High-Content-Instrument | |
Zellanalyse, -viabilität, -proliferation und -funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, High-content Screening (HCS), High-throughput Screening (HTS), Flow Cytometry | |
pHrodo™ Red Epidermaler-Wachstumsfaktor(EGF)-Konjugat | |
560nm |
–5 bis –30 °C | |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, High-Content-Gerät | |
pH-empfindliche Farbstoffe | |
20 μ g |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.