Learn More
Phthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022033
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1445-69-8
C8H6N2O2
162.15
MFCD00006888
JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
219401
O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
1445-69-8
C8H6N2O2
162.15
MFCD00006888
JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
219401
O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalhydrazid ist ein Reagenz, das zur Synthese verschiedener Pyrazolphthalazin-Derivate verwendet wird und in der Medizin als doppeltes Hydrazin-Phthalocyanin Arbeitsintermediat eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Essigsäure.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phthalhydrazide
Schmelzpunkt 342°C to 345°C
Menge 10 g
Beilstein 135926
IUPAC-Name 1,4,4a,8a-Tetrahydrophthalazin-1,4-dion
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%