Learn More
Phthalsäure, ACS, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051685
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-99-3
C8H6O4
166.132
MFCD00002467
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
1017
CHEBI:29069
Phthalsäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-99-3
C8H6O4
166.132
MFCD00002467
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
1017
CHEBI:29069
Phthalsäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phthalic acid
Schmelzpunkt 205 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS
Dichte 1,593
Menge 100g
Flammpunkt 168 °C (334 °F)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.