Learn More
Phthalsäureanhydrid, 99+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073395
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
6811
CHEBI:36605
1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
6811
CHEBI:36605
1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Farbe Weiß
Formelmasse 148.12g/mol
Dampfdruck 0.01mbar at 20°C
pH 2
Schmelzpunkt 129°C
Siedepunkt 284°C
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.