Learn More
Phthalsäureanhydrid, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184903
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phthalic anhydride
Schmelzpunkt 129.0°C to 132.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt 152°C
Glührückstand 0.01% max.
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC-Name 2-Benzofuran-1,3-Dion
Viskosität 6.4 mPa.s (197°C)
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 99.0 to 100.2%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flockige Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.