Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Artikelnummer. 10628439 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Einheiten
2000 Einheiten
500 Einheiten
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Reaktionen unitSize
10628439 Colorless 500 Reaktionen 500 Einheiten
13505170 Green 100 Reaktionen 100 Einheiten
13595160 Green 500 Reaktionen 500 Einheiten
10441338 Colorless 100 Reaktionen 100 Einheiten
16258310 Colorless 2000 Reaktionen 2000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Artikelnummer. 10628439 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F549L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Beinhaltet
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
Die derzeit exakteste Heißstart-DNA-Polymerase auf dem Markt mit extremer Spezifität und verbesserter Leistung.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue ist eine äußerst genaue Heißstart-DNA-Polymerase. Die Verbesserung ermöglicht die Verwendung eines noch größeren Bereichs von Primern, einschließlich solcher mit niedrigen Schmelztemperaturen. Die neue Phusion Hot Start II DNA-Polymerase eignet sich ideal für PCR-Anwendungen, von der Routine-PCR bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen wie der Klonierung und der PCR mit hohem Durchsatz.
  • Keine Einschränkungen der Annealing-Temperatur
  • Ermöglicht das Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur
  • Nullzeit-Reaktivierung durch die einzigartige Hot-Start-Technologie
  • Schnelles PCR-Enzym mit hoher Wiedergabetreue (über 6 Mal genauer als Pfu)
  • Hohe Produktausbeute mit geringen Enzymmengen für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Robustes Enzym mit hoher Toleranz gegenüber PCR-Inhibitoren erfordert nur minimale Optimierungen
Enthält:
5X Phusion HF-Puffer, 5X Phusion GC-Puffer, DMSO und 50 mM MgCl2-Lösung. Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration
Empfohlen für:
Fast PCR, High-Fidelity-PCR, Klonierung, lange oder schwierige Amplikons, DHPLC, Mikroarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue (2 U/µl)
• 5x Phusion HF-Puffer
• 5x Phusion GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2-Lösung
Sowohl Phusion HF- als auch GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration. Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Hot-Start DNA-Polymerase
Menge 500 E (2 E/μl)
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Eigenständig
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Farbe Colorless