missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI15, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16100149
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16100149 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16100149 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00051050B01P.50ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MIAISAVSSALLFSLLCEASTVVLLNSTDSSPPTNNFTDIEAALKAQLDSADIPKARRKRYISQNDMIAILDYHNQVRGKVFPPAANMEYMVWDENLAKSAEAWAATCIWDHGPSYLLRFLGQNLSVRTGRYRSILQLVKPWYDEVKDYAFPYPQDCNPRCPMRCFGPMCTHYTQMVWATSNRIGCAIHTCQNMNVWGSVWRRAVYLVCNYAPKGNWIGEAPYKVGVPCSSCPPSYGGSCTDNLCFPGVTSNYLYWFK

Spezifikation

Antigen PI15
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen peptidase inhibitor 15
Gen-Zugriffsnummer NM_015886.3
Gen-Alias CRISP8/DKFZp686F0366/P24TI/P25TI
Gensymbole PI15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PI15 (NP_056970.1, 1 a.a. ∼ 258 a.a) full-length human protein.
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51050
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.