Learn More
Picolinafen-d4, TRC
Artikelnummer. 30418723
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418723 1 mg 1 Milligramm
30413450 5 mg 5 Milligramm
30413323 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30418723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4368031MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picolinafen-d4
CAS 2469244-77-5
Summenformel C19D4H8F4N2O2
Menge 1 mg
Synonym AC 900001-d4, N-(4-Fluorophenyl)-2-[(3-trifluoromethylphenyl)oxy]pyridine-6-carboxamide-d4, N-(4-Fluorophenyl)-6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-pyridinecarboxamide-d4, Sniper-d4
InChI-Formel InChI=1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)/i7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)c([2H])c([2H])c1F
IUPAC-Name N-(2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorphenyl)-6-[3-(trifluormethyl)phenoxy]pyridin-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 380.33
Formelmasse 380.109