Learn More
Tocris Bioscience™ Picrotoxin
Beschreibung
GABAA receptor antagonist; potent CNS stimulant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Picrotoxin |
| CAS | 124-87-8 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C30H34O13 |
| Formelmasse | 602.59 |
| Reinheit | 97% |
| Molekulargewicht | 602.589 |