Learn More
Sartorius Picus™ NxT Elektronische Pipetten, 12 Kanäle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15360635 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 μl
10 bis 300 μl
50 bis 1200 μl
5 bis 120 μl
Farbe:
Gelb
Grau
Orange
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
15360635 5 bis 120 μl Gelb 1 Stück
15350635 0,2 bis 10 μl Grau 1 Stück
15370635 10 bis 300 μl Orange 1 Stück
15380635 50 bis 1200 μl Violett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15360635 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. LH745441
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt, um Anwendern die Arbeit zu erleichtern und sie vor Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) zu schützen
Viele Laborarbeiten erfordern die Wiederholung ähnlicher Pipettierschritte, die zu einer Belastung von Hand und Arm und damit zu einer Beeinträchtigung der Ergebnisse führen können. Um dieses Risiko zu minimieren, sollte eine ergonomisch geformte elektronische Pipette verwendet werden. Sartorius Picus™ NxT sind die modernsten und ergonomischsten elektronischen Pipetten. Sie sind kompakt und leicht.
  • Passwortschutz für gespeicherte Programme
  • Maximale Rückgewinnung durch wiederholtes Ausblasen auch des letzten Flüssigkeitströpfchens
  • Mit One-Touch-Bedienungstaste und federleichtem elektronischem Spitzenabwurf
  • Mit Platten-Tracker für die Abgabe aus Mikrowell-Platten
  • Elektronische Kolbensteuerung und Bremse für präzises Pipettieren
  • Safe-Cone Filter zur Vermeidung von Verunreinigungen
  • Einstellrad für Volumeneinstellung und -steuerung
  • Verschiedene Pipettiermodi vom Verdünnen und Titrieren bis zur seriellen Abgabe
  • Intuitive Anwenderoberfläche in verschiedenen Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch
  • Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt-Kalibrierung
  • RFID-fähig zur Unterstützung des Asset Managements
  • Volumenbereich: 0,2 bis 1.200 μl
  • Lieferung ohne USB-AC-Adapter (separat erhältlich)
Anwendungen:
PCR und anderen DNA/RNA-Verfahren, ELISA, Proteinanalyse und Zellkulturen
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Garantie
2 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie PICUS
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 120 μl