Beschreibung
Die kleine, leichtgewichtige elektronische Pipette hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein elektronischer Auswurf der Spitzen, ein Einstellrad für das Durchblättern der Menüs, das Einstellen des Volumens und das Steuern des manuellen Pipettierens und eine federleicht zu betätigende Bedientaste.
- Das geringe Gewicht, das ergonomische Design und der elektronische Spitzenabwurf helfen beim Schutz vor Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- Erreichen Sie bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssysteme
- Zeitersparnis durch schnelle Einhandverstellung, einen einzigartigen integrierten Mikroplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
- Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
- Der einzigartige Tracker in Verbindung mit den Modi Pipettieren, Rückwärtspipettieren und Multi-Dispensieren bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Mikrotiterplatten
- Justiermöglichkeit für 1-, 2- und 3-Punkte
- Einfache Wartung der unteren Teile mit GLP Informationen zur Guten Laborpraxis (GLP) sind in die Software integriert, um den Service und die Kalibrierung zu verfolgen.
- Safe-Cone-Filter in allen Modellen > 10 μL, um Verunreinigungen zu verhindern
- Autoklavierbare Unterteile bei allen Modellen (außer 1200)μL-Modelle)
- Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten der Marke Biohit
- Direktladeoption mit Micro-USB USB Kabel
- Geliefert ohne USB AC Adapter (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 1,5 bis 0,4 % |
| Akkutyp | Lithium-Ion |
| Kalibrierpunkte | Mehrere |
| Kompatible Spitzen | 350μL Optifit Spitze, 3000μL SafetySpace™ Filterspitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Optifit Tip (350 μL), SafetySpace Filter Tip (3000 μL) |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |