Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ konzentrierte Pufferspeicher (10X und 20X)
Sparen Sie Zeit mit Pierce konzentrierten Puffer-Stammlösungen (10X und 20X) mit einfachen Verdünnungen, um Ihr Experiment ohne Einbußen bei Qualität oder Konsistenz zu beschleunigen.
Marke: Thermo Scientific™ 28358
105.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Unsere zahlreich verfügbaren Pierce Lösungen für konzentrierte Puffer-Stammlösungen sind gebrauchsfertig, ohne dass trockene Zutaten gewogen und aufgelöst werden müssen oder der pH-Wert mit einer konzentrierten Säure oder Base angepasst werden muss. Verdünnen Sie einfach die flüssige Stammlösung mit reinem Wasser und fahren Sie mit dem Experiment fort.
Vorteile von Pierce Lösungen für konzentrierte Pufferstammlösungen:• Praktisch—Kein Wiegen, keine pH-Wert-Einstellung, keine Notwendigkeit der Lagerung einzelner Komponenten
• Verbesserte Genauigkeit—gebrauchsfertige Formel, leicht verdünnt, ohne Wiegen chemischer Bestandteile
• Konsistente Qualität—Unsere Qualitätskontrolle stellt sicher, dass jede Vorbereitung den gleichen konsistenten Puffer erzielt
20X PBS Tween-20 kann zur Herstellung von PBS-Tween (PBS-T)-Waschpuffern für ELISA-, Western- und andere Immunassays sowie Blockpuffer für plattenbasierte Assays verwendet werden. Bei Verdünnung auf 1X mit Wasser ergibt 20X PBS Tween-20 10 mmol Natriumphosphat, 0,15 mol NaCl, 0,05 % Tween™ 20-Puffer bei pH-Wert 7,5.
20X TBS Tween-20 (Tris-gepufferte Salzlösung mit Tween™ 20-Detergens) kann zur Herstellung von TBS-Tween (TBS-T)-Waschpuffern oder Blockpufferdiluenten für Anwendungen wie ELISA, Western Blotting und andere Immunassays verwendet werden. Bei 20-facher Verdünnung in Wasser ist ein TBS Tween-20-Puffer mit 25 mmol Tris, 0,15 mol NaCl, 0,05 % Tween-20 bei pH 7,5 gebrauchsfertig.
20X Tris-gepufferte Salzlösung (TBS) ist eine Stammlösung für die Herstellung des Tris-GelCl-Puffers zur Verwendung als Waschpuffer und Antikörperverdünnungsmittel für ELISA, Western Blotting und andere Immunassays. 20X Tris-gepufferte Salzlösung (TBS) ergibt bei 1-facher Verdünnung mit Wasser 25 mmol Tris, 0,15 mol NaCl bei einem pH-Wert von 7,2 bis 7,5.
20X phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) eignet sich ideal für die Herstellung von PBS-Puffern für die Verwendung in Vernetzungen, Biotinylierung und fluoreszierenden Markierungsreaktionen, die einen aminfreien Puffer erfordern. Bei 20-facher Verdünnung in Wasser ergibt die Lösung 10 mmol Natriumphosphat, 0,15 mol NaCl bei pH-Wert 7,5.
10X Tris-Glycin-SDS-Puffer ergibt 0,025 mol Tris, 0,192 mol Glycin, 0,1 % Natriumdodecylsulfat (SDS) bei einem pH-Wert von 8,5, wenn er mit Wasser auf 1X verdünnt wird.
20X Boratpuffer eignet sich ideal für die Herstellung von Natriumboratpuffer-Lösungen zur Verwendung bei Proteinmodifikationsverfahren, bei denen aminfreier Puffer mit alkalischem pH-Wert erforderlich ist. Der 20X Boratpuffer ergibt 50 mmol Borat bei einem pH-Wert von 8,5, wenn er mit Wasser auf 1X verdünnt wird.
20X Dulbeccos modifiziertes PBS kommt für die Herstellung physiologischer Na- und K-phosphatgepufferter Salzlösung (D-PBS) zum Einsatz, die für Waschpuffer und Antikörperverdünnungsmittel in Immunassays wie ELISA und Western Blot verwendet wird. 20X Dulbeccos modifiziertes PBS ergibt 8 mmol Natriumphosphat, 2 mmol Kaliumphosphat, 0,14 mol NaCl, 10 mmol KCl, pH-Wert 7,4, wenn es mit Wasser auf 1X verdünnt wird.
10X Tris-Glycin-Puffer ist eine platzsparende Stammlösung, die sich ideal für die schnelle Herstellung von Standard-Tris-Glycin-Transferpuffer (pH 8,5) eignet, der für Western Blotting mit Tris-Glycin-Gelelektrophorese verwendet wird. Bei 10-facher Verdünnung in Wasser oder 20 %-igem Methanol ergibt die Lösung 0,025 mol Tris, 0,192 mol Glycin bei einem pH-Wert von 8,5.
10X TBE Puffer Stammlösung ist ideal für das Gießen und Herstellen von Tris-borate-EDTA (TBE) Laufpuffer für Agarose- und Polyacrylamid-Gelelektrophorese von Nukleinsäuren. Bei Verdünnung auf 1X enthält der TBE-Puffer 0,089 mol Tris, 0,089 mol Borat, 2 mmol EDTA mit pH 8,2 bis 8,4.
20X Dulbeccos modifiziertes PBS Tween-20 ergibt physiologische Natrium- und Kaliumphosphat-gepufferte Salzlösung (D-PBS), die als Waschpuffer für ELISA-, Western- und andere Immunassays oder als Verdünnungs- oder Blockierungspuffer für plattenbasierte Assays verwendet wird. 20X Dulbeccos modifiziertes PBS Tween-20 (D-PBS-T) ergibt 8 mmol Natriumphosphat, 2 mmol Kaliumphosphat, 0,14 mol NaCl, 10 mmol KCl, 0,05 % Tween™ 20 bei pH-Wert 7,4, wenn es mit Wasser auf 1X verdünnt wird.
20X TAE Buffer ist eine platzsparende Stammlösung, die sich ideal für das Gießen und Herstellen von Tris-Acetat EDTA (TAE) Laufpuffer für die Agarose-Gelelektrophorese von Nukleinsäuren eignet. Bei Verdünnung auf 1X mit Wasser entsteht ein gebrauchsfertiger 0,04 mol-Tris, 0,04 mol-Acetat, 1 mmol-EDTA-Puffer bei pH-Wert 8,2 bis 8,4.
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20–25 °C | |
Pierce™ | |
500 ml | |
ELISA, Western Blotting | |
TBS-Puffer |
20 X | |
TBS-Puffer | |
Tris-Base, Natriumchlorid | |
7,2 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- 500ML 20X TBS BUFFER 20
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride, tris (hydroxymethyl) aminomethane