Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 6xHis Protein Tag Stain Reagent Set
Dieses fluoreszierende Färbemittel eignet zur bevorzugten Detektion von rekombinanten Fusionsproteinen mit Histidin-Markierung (His-Markierung) in Polyacrylamidgelen.
Marke: Thermo Scientific™ 24570
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Färbekit für 6xHis-Protein-Tag ist ein Fluoreszenzfarbstoff für den bevorzugten Nachweis von rekombinanten Fusionsproteinen mit Histidin-Tag (His-Tag) in Protein-Polyacrylamidgelen.
Der einzigartige Fluoreszenzfarbstoff erkennt Histidin-getaggte Fusionsproteine, die in Polyacrylamid-Gelen elektrophoretisch getrennt wurden (z. B. SDS-PAGE). Mit dieser Färbung kann die Expression rekombinanter Proteine mit His-Tag direkt im Gel beurteilt werden. Dadurch entfallen Membrantransfer und Western Blotting, mit denen Reinheit und Ausbeute markierter Proteine normalerweise bestätigt werden. Obwohl die untere Nachweisgrenze von der verwendeten UV-Lampe (300 nm) und der Detektionsausrüstung (CCD-Kamera am besten) abhängen, ist das Kit für die prozessbegleitende Beurteilung der Produktion His-getaggter Proteine geeignet und mit der anschließenden Färbung mit Coomassie-Farbstoff und anderen Gesamtproteinfärbungen kompatibel.Leistungsmerkmale:
Zwei- bis dreimal schneller als Western Blotting – Erzielt Ergebnisse schneller und spart wertvolle Forschungszeit
Direkter Nachweis auf dem Gel – Kann die Notwendigkeit eines Membrantransfers und eines Western Blot-Schrittes für den Nachweis von mindestens 0,2 μg 6XHis-markiertem Protein überflüssig machen
Gebrauchsfertige Formel mit zwei Reagenzien – Ohne Mischen, Verdünnung und ohne Aufwand; garantiert ein einfach zu ausführendes, fehlerfreies Detektionsprotokoll
Spezifische Fluoreszenzdetektion von 6XHis-markierten Proteinen – Sehen Sie nur das, was Sie sehen möchten (CCD-Kamera empfohlen für Proteine mit geringer Abundanz; UV-Transilluminator für abundante Proteine)
Kompatibel mit Doppelfärbung – Verfolgen der Färbung His-getaggter Proteine mit dem Thermo Scientific GelCode Blue Färbereagenz zur Bestimmung eines vollständigen Proteinprofils
Spezifikation
Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
In-Gel-Detektion | |
Proprietäre Mischung | |
Pierce™ |
Pierce Färbereagenzkit für 6xHis-Protein-Tag | |
Fluoreszent | |
Färbekit für Proteine mit His-Tag | |
Proteine (His-getaggt) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.