Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit enthält einen vollständigen Reagenziensatz und ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Protokoll zur Durchführung von Chromatin-Immunpräzipitationsassays (ChIP).
Besondere Merkmale:
- Einfaches, rationalisiertes ChIP-Assay-Protokoll (< 8 Stunden)
- Hocheffiziente Isolierung und Lyse von Zellkernen
- Einfacher und reproduzierbarer Enzymverdau
- Protein A/G Agaroseharz mit geringem Hintergrund und hoher Kapazität
- Hochspezifische Reagenzien für die Positivkontrolle enthalten: RNA Polymerase II Antikörper und GAPDH PCR-Primer
- Schnelles, reproduzierbares Spin-Säulenformat; Säulen und Entnahmeröhrchen sind im Lieferumfang enthalten
- DNA-Reinigung mit hoher Ausbeute
- Wählen Sie ein vollständiges ChIP-Assay-Kit oder das separate Chromatin-Aufarbeitungsmodul
Enthält:
Das Kit enthält das Chromatin Prep Module (Art.-Nr. 26158; 11 Komponenten) zur Chromatinextraktion und einen vollständigen Satz Immunpräzipitations-Reagenzien (15 Komponenten) für IP-Experimente mit Kontrollen
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | >50 mg humanes IgG/ml-Harzbindungsvermögen |
| Kapazität (metrisch) | ≥50 mg Human-IgG pro ml Harzbindung |
| Beschreibung | Pierce Agarose ChIP Kit |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 30 vollständige Chromatin-IP-Assay-Experimente• Protein A/G Plus Agarose mit ChIP-Qualität, 0,65 ml (bei 4 °C lagern) • IP-Verdünnungs-/Waschpuffer (5X), 11 ml (bei 4 °C lagern) • IP-Waschpuffer 3 (5X), 4,5 ml (bei 4 °C lagern) • IP-Elutionspuffer (2X), 4,5 ml (bei 4 °C lagern) • Säulenzubehörpaket, 3 Packungen (bei Raumtemperatur oder 4 °°C lagern) • Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml), 75 Röhrchen (bei Raumtemperatur oder 4 °°C lagern) • DNA-Aufreinigungssäule, 40 Säulen (bei Raumtemperatur oder 4 °°C lagern) • DNA-Säulenbindungslösung, 30 ml (bei Raumtemperatur oder 4 °°C lagern) • DNA-Säulen-Waschlösung, 6 ml (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) • pH-Indikator, 0,8 ml (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) • DNA-Säulen-Elutionslösung, 5 ml (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) • Anti-RNA-Polymerase II-Antikörper, 25 µl (bei -20 °C lagern) • Normales Kaninchen-IgG (1 mg/ml), 10 µl (bei -20 °C lagern) • ChIP-Positivkontroll-Primer (GAPDH-Promotoe, humanspezifisch), 100 µl (bei -20 °C lagern) • Pierce Chromatin-Vorbereitungsmodul (Artikel-Nr. 26158) (Proteinase K und Mikrokokken-Nuklease bei -20 °C lagern; alle anderen Komponenten bei 4 °C lagern) |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | Kit für 30 Reaktionen |
| Typ | Agarose-ChIP-Kit |
| Ausreichend für | 30 Reaktionen |
| Format | Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Agarose ChIP Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Guanidine hydrochloride, Sodium fluoride,Lithium chloride, Sodium chloride