Learn More
Thermo Scientific™ AMAS (N-α-maleimidoacet-oxysuccinimide ester)
Dieser sehr kurze Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aliphatischen, 4-atomigen Spacerarms (4,4 A) ermöglicht die Vernetzung von Aminen mit Sulfhydrylen.
Marke: Thermo Scientific™ 22295
Weitere Details : CAS : 55750-61-3 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce AMAS ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines sehr kurzen Spacerarms (4,4 Å).
Leistungsmerkmale:
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
AMAS | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Pulver | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
252,18 | |
4,4 Å | |
Ja | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.