Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SMCC Crosslinker
Artikelnummer. 10677924 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. Menge
10677924 50 mg
1 options
Artikelnummer. 10677924
Marke: Thermo Scientific™ 21451
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vernetzen Sie Amine mit diesem kurzen, photoreaktiven Crosslinker, der aus Sulfo-NHS-Ester und Nitrophenylazid-reaktiven Gruppen besteht und mit UV-Licht (A. max 320 nm) photoaktiviert wird.
Thermo Scientific™ Pierce ANB-NOS ist ein Kurzarm-Crosslinker (7.7Å ), der einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid-(NHS)-Ester und einen photoaktivierbaren Nitrophenylazid enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Nitrophenylazid (Amax= 320 nm)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen und verschiedenen Stellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-zu-nichtselektiv
Cleavable Nein
Beschreibung Pierce ANB-NOS
Zusammensetzung N-5-azido-2 -nitrobenzoyloxysuccinimid; kristallin oder pulverförmig fest
Permeable Membran Nein
Molekulargewicht 305.2
PEGyliert Nein
Ausreichend für 164 ml typischer 1X (1 mM) Reaktionslösung oder ca. 25 Anwendungen à 2 mg Reagenz pro Anwendung
Länge des Spacer-Arms 7.7 Å
Menge 50 mg
Löslichkeit Not soluble in water