Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marke:  Thermo Scientific™ 23225
253.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21989" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10741395
  • 295.00 € / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research. The Pierce BCA assay can be used to assess yields in whole cell lysates, affinity-column fractions, purified proteins samples, as well as to monitor protein contamination in industrial applications. Compared to most dye-binding methods, the BCA assay is affected much less by protein compositional differences, providing greater concentration accuracy.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Pierce BCA Reagenzien werden häufiger als alle anderen Detergens-kompatiblen Protein-Assays in Laboratorien eingesetzt und ermöglichen bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probenarten eine genaue Bestimmung der Protein-Konzentration. Der Pierce BCA Assay kann zum Beurteilen der Ausbeuten in Gesamtzell-Lysat und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden. Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Homogenität zwischen verschiedenen Proteinen sorgt.
Leistungsmerkmale:
  • Kolorimetrisch – Visuelle Schätzung oder Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
  • Hervorragende Homogenität – Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
  • Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Relativ schnell – Viel einfacher und viermal schneller als die klassische Lowry-Methode
  • Hohe Linearität – Der lineare Arbeitsbereich für BSA entspricht 20 bis 2.000 µg/ml.
  • Hohe Empfindlichkeit – Erkennt im unteren Bereich bis zu 5 µg/ml mit dem erweiterten Protokoll
Anwendungen für BCA-Protein-Assays:
  • Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Analyse von Säulenfraktionen nach der Affinitätschromatographie
  • Abschätzen der prozentualen Rückgewinnungsrate von Membranproteinen aus Zellextrakten
  • Hochdurchsatz-Screening von Fusionsproteinen
Spezifikation
Spezifikation
BSA: 2 mg/mL
Pierce BCA Protein Assay-Kit
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
500 Assays in Röhrchen oder 5000 Assays auf Mikrotiterplatten
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
1 l-Kit
Ausreichend für: 500 Röhrchen-Assays oder 5000 Mikrotiterplatten-Assays
• BCA Reagenz A, 2 x 500 ml
• BCA Reagenz B, 25 ml
• Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Bei Raumtemperatur lagern
BCA-Assay
Pierce™
Nicht zielspezifisch
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
10 x 1 mL glass ampules
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • SET BCA PROTEIN ASSAY KIT, 1L KIT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.