Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA™ Protein-Assay
Präzises, mit Detergens kompatibles Assay-Reagenz (Grün bis Blau, A 562 nm) zur Messung der Gesamtproteinkonzentration gegen einen Proteinstandard.
66.00 € - 491.00 €
Produkte 7
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10475944 Thermo Scientific™
23224
Pierce BCA Protein-Assay-Reagenz B 25 ml 66.00 €
25 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 167
Zum Warenkorb hinzufügen
10678484 Thermo Scientific™
23227
Pierce BCA Protein-Assay-Kit 500 ml-Kit 144.00 €
500 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 408
Zum Warenkorb hinzufügen
10752735 Thermo Scientific™
23222
Pierce BCA Protein Assay Reagent A 3.75L 491.00 €
3.75 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
10741395 Thermo Scientific™
23225
Pierce BCA Protein-Assay-Kit 1 l-Kit 221.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 697
Zum Warenkorb hinzufügen
11881345 Thermo Scientific™
23223
Pierce BCA Protein-Assay-Reagenz A 1 l 174.00 €
1000 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 56
Zum Warenkorb hinzufügen
10198543 Thermo Scientific™
23221
Pierce BCA Protein-Assay-Reagenz A 250 ml 79.50 €
250 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 57
Zum Warenkorb hinzufügen
10056623 Thermo Scientific™
23228
Pierce BCA Protein-Assay-Reagenz A 500 ml 97.25 €
500 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 223
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pierce BCA Reagenzien werden häufiger als alle anderen Detergens-kompatiblen Protein-Assays in Laboratorien eingesetzt und ermöglichen bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probenarten eine genaue Bestimmung der Proteinkonzentration. Der Pierce BCA Assay kann zum Beurteilen der Ausbeuten in Gesamtzell-Lysat und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Proteinkontamination in Industrieanwendungen verwendet werden. Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Proteinzusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Homogenität zwischen verschiedenen Proteinen sorgt.
Leistungsmerkmale:
  • Kolorimetrisch: Visuelle Schätzung oder Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder -Plattenlesegerät (562 nm)
  • Hervorragende Homogenität: Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
  • Kompatibel: Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Relativ schnell: Viel einfacher und viermal schneller als die klassische Lowry-Methode
  • Hochlinear: Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2.000 µg/ml
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennt im unteren Bereich bis zu 5 μg/ml mit dem erweiterten Protokoll
Anwendungen für BCA-Protein-Assays:
  • Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Analyse von Säulenfraktionen nach der Affinitätschromatographie
  • Abschätzen der prozentualen Rückgewinnungsrate von Membranproteinen aus Zellextrakten
  • Hochdurchsatz-Screening von Fusionsproteinen