Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Binding Plate Sample Pack
Bestimmen Sie mit dieser Probenpackung, welche Streptavidin-beschichtete Platte für einen bestimmten Assay mit biotinylierten Molekülen am besten geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 15115
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11856694
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Probenpackung für Biotin-Bindungsplatten ist ideal, um zu ermitteln, welche Variante Streptavidin-beschichteter Platten sich am besten für einen bestimmten Assay mit biotinylierten Molekülen eignet.
Dieses Probenpaket enthält mit Streptavidin bzw. NeutrAvidin™ Protein beschichtete Mikrotiterplatten, die entweder mit SuperBlock™ Blockierungspuffer oder Blocker™ BSA vorblockiert sind. Diese Vielfalt ermöglicht es Forschern zu bestimmen, welche Platte das beste Signal-Rausch-Verhältnis für ein bestimmtes Versuchssystem erzeugt. Sobald die optimalen Bedingungen empirisch ermittelt wurden, kann die Platte, die die besten Ergebnisse liefert, für den Rest der Studie in großen Mengen erworben werden.
Leistungsmerkmale:
  • Zwei Proteintypen: Streptavidin und Thermo Scientific NeutrAvidin™ Protein
  • Zwei Blockierungsmittel: Rinderserumalbumin (BSA) und Thermo Scientific SuperBlock™ Puffer
  • Zwei Beschichtungsvolumina: 100 μl pro Well und 200 μl pro Well
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Kapazität, Standardkapazität, Affinität, mehrfach
Fluoreszenz
Pierce™
Beschichtete Streifenplatte
Streptavidin, Neutravidin-Protein
Platten bei 4 °C lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Versand bei Umgebungstemperatur.
Probenpackung
Transparent
96
SuperBlock™ Puffer/Blocker™ BSA Puffer