Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic IP/Co-IP Kit ermöglicht eine hoch effektive und effiziente Antigen-Immunpräzipitation (IP) und Co-Immunpräzipitation (Co-IP) mit weniger als 10 μg Antikörper und einem magnetischen Separator.
Leistungsmerkmale:
Kompatibel – Magnet-Beads auf der Basis von rekombinantem Protein A/G gewährleisten die Kompatibilität mit den meisten primären Antikörpern, ob von Maus oder Kaninchen
Schnell – Immunpräzipitation in weniger als 30 Minuten, um den Hintergrund zu reduzieren und die Erfassung von transienten Proteinkomplexen zu verbessern
Reinigung – immobilisieren Sie Ihren Antikörper, um eine Kontamination Ihres Eluats zu verhindern
Resistent – kein Auslaugen von Protein A/G bei Vorhandensein von Detergenzien, pH-Puffern mit niedrigem pH-Wert oder gängigen Massenspektrometrie-Lösungsmitteln
Effizient – Immunpräzipitation mit der Hälfte des empfohlenen Volumens an Magnetpartikeln im Vergleich zu anderen Magnet-Beads
Praktisch – das umfassende Co-IP-Kit enthält die Magnet-Beads und alle wesentlichen Puffer für die Durchführung von Immunpräzipitationsexperimenten
Lieferumfang:
Pierce Protein A/G Magnet-Beads, Lyse-/Waschpuffer, Elutionspuffer, Neutralisationspuffer und Probenladepuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Zusammensetzung | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 40 IP-Reaktionen mit 25 µl Beads • Pierce Protein A/G Magnet-Beads, 1 ml • Pierce IP Lyse-/Waschpuffer, 2 x 50 ml • Probenpuffer zur Spurenmarkierung (5x), 5 ml • Elutionspuffer, 5 ml • Neutralisationspuffer, 0,5 ml Bei 4°C lagern. |
| Assay | Affinitätsreinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Flex, Magnetfuß |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation (IP) |
| Ziel | Nicht zielspezifisch |
| Typ | IP/Co-IP-Kit |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride