Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Color Silver Stain Kit
Erkennen Sie Proteine mit dieser Silber-Metallic-Färbetechnik, die Farbvariationen erzeugt, um Proteinbänder und -punkte in 1D- und 2D-Gelen zu unterscheiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 24597
239.86 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.53590kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Artikelnummer. 10301714
  • 358.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Farb-Silberfärbe-Kit ermöglicht den empfindlichen Nachweis von Proteinen nach 1D- und 2D-Polyacrylamid-Gelelektrophorese anhand einer Methode mit metallischem Silber, die durch das Erzeugen von Farbvariationen die Differenzierung von Proteinbanden und -flecken erleichtert.
Das Farb-Silberfärbe-Kit enthält vier Reagenzien und ein flexibles Protokoll zum Färben von Proteinen in 1D- und 2D-Elektrophoresegelen. Die Methode benötigt mehr Zeit als monochromatische Silberfärbungen, bietet jedoch eine größere Flexibilität beim Anpassen der Konzentration von Arbeitslösungen und ermöglicht so eine effektive Färbung bei unterschiedlichen Geltypen und -dicken sowie ungewöhnlichen Proteinzielen. Proteine färben sich als schwarze, blaue, braune, rote oder gelbe Banden bzw. Flecken, je nach Kombination ihrer spezifischen Ladung und anderer Merkmale. Sobald die Ergebnisse für ein bestimmtes Protein von Interesse bekannt sind, ermöglichen diese geringen Farbunterschiede eine einfache Identifizierung der Banden und Flecken.
Leistungsmerkmale:
  • Anpassbar – das Kit ist ein Reagenzsatz, der die kundenspezifische Formulierung von Arbeitsreagenzien und Färbeprotokollen für bestimmte Gelformate und Silberfärbeanwendungen ermöglicht
  • Empfindlich – erkennt viele Proteine mit 0,1 ng pro Quadratmillimeter in Gelen mit Standarddicke
  • Umfangreiche Protein-Nachweisbarkeit – färbt ein größeres Spektrum von Proteintypen als monochromatische Silberfärbungen (Proteine, die kein Silber binden, erscheinen als gelbe Banden oder Flecken)
  • Farbdifferenzierung – Gel-getrennte Proteine und polypeptidhaltige Makromoleküle färben sich in fünf Grundfarben: Schwarz, Blau, Braun, Rot und Gelb
  • Profilierungsauflösung – der mehrfarbige Nachweis von DNA, Lipiden und Polysacchariden neben typischen Proteinen bietet zusätzliche Orientierungspunkte für das 2D-Gel-Profiling
Lieferumfang:
Vier Reagenzlösungen (je 500 ml): Silber, Reduzierbase, Reduzieraldehyd und Stabilisierungsbase
Spezifikation
Spezifikation
Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 25 (18 cm2) oder 40 (130 cm2) Gelen
• 500 ml Silberreagenz
• 500 ml Reduzieraldehyd-Reagenz
• 500 ml Reduzierbase-Reagenz
• 500 ml Stabilisierungsbase-Reagenz
Kolorimetrisch
Färbekit
Protein
In-Gel-Detektion
Silber
Pierce™