Learn More
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Isolation Kits beruhen auf dem Gebrauch von Affinitätsharzen mit ConA- und WGA-Lektinen sowie optimierten Puffern, um Glykoproteine effizient aus Serum, Gewebe und Zellkultur-Lysaten zu isolieren und für Downstream-Analysen bereitzustellen.
Die Glykosilierung ist eine post-translationale Veränderung, die eine wichtige Rolle bei biologischen Prozessen spielt, dazu gehören die Regulierung des Immunsystems, Entzündung, die Zell-zu-Zell-Adhäsion und Zellsignale. Asparagin (N-verlinkt) und Serin-/Threonin-Reste (O-verlinkt) werden sowohl in eukaryotischen als auch in prokaryotischen Systemen (d.h. Archae-Baktierien und Eubacteria) während der Passage durch das endoplasmatische Retikulum und den Golgi-Apparat glykosyliert. Glyko-Konjugate sind wichtig für die Immunregulierung, Entzündungsprozesse, Zell-zu-Zell-Adhäsion und Kontaktinhibition, Zellsignale, Schutz gegen proteolytische Degradierung und andere biologische Prozesse.
Besondere Merkmale:
Hohe Rückgewinnung – äquivalente oder größere Glykoprotein-Rückgewinnung als bei Kits und Lektin-Harzen anderer Anbieter
Schnell – Glykoprotein-Aufreinigung in weniger als einer Stunde
Vielseitig – isolieren Sie Glykoproteine verschiedener Probentypen, z. B. Humanserum und Zelllysat
Robust – Lektin tritt bei der Verarbeitung der Probe nicht aus dem Harz aus
Praktisch – Komplettkits enthalten Lektin-Harze und Spin-Säulen mit allen erforderlichen Reagenzien
Kompatibel mit Bradford-basierten Proteinassays – die zurückgewonnenen Glykoproteine müssen vor dem Proteinassay weder dialysiert noch gefällt werden
Enthält:
ConA oder WGA Agarose-Harz-Beads (1,1 ml), Bindungs-/Waschpuffer, Elutionspuffer sowie Mikrozentrifugationssäulen und Zubehör.
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Pierce Glycoprotein-Isolationskit, WGA |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: Isolierung von Glykoproteinen mit starker Affinität für WGA aus 10 Proben mit jeweils bis zu 640 µl (1 bis 1,5 mg Gesamtprotein) • WGA Lektin-Harz, 1,1 ml • Bindungs-/Waschpuffer (5X), 6,5 ml • Elutionspuffer, 5 ml • Spin-Säulen, 10 Säulen • Probenröhrchen, 20 Röhrchen Bei 4 °C lagern |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 Kit |
| Ziel | Glykoprotein |
| Typ | Glykoprotein-Isolationskit |
| Stationäre Phase | Lektine |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |
| Format | Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule |
| Säulentyp | Affinität, Agaroseharz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.