Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cysteinreaktive Reagenzien für die Tandem-Atommassenmarkierung (TMT)
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidations- und Disulfid-Brücken) mittels quantitativer Multiplex-Massenspektrometrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 90101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414289
  • 662.00 € / 6 Reaktionen
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tandem Mass Tag™ (TMT™) Reagenzien ermöglichen die gleichzeitige Identifizierung und Multiplex-Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mithilfe der Tandem-Massenspektrometrie. Die IodoTMT™ Reagenzien sind Mengen isobarischer (Masse und Struktur) Isomere, die für kovalente, irreversible Markierung von Sulfhydrylgruppen (-SH) ioacetyl-aktiviert sind. Ähnlich wie Iodoacetamid reagieren iodoTMT Reagenzien spezifisch mit reduzierten Cysteinen (Cys) in Peptiden und Proteinen. IodoTMT Reagenzien können durch Massenspektrometrie (MS) differenziert werden, wodurch die Quantifizierung der relativen Fülle von Cystein-Modifikationen wie S–nitrosylation, Oxidation und Disulfid-Bindungen in kultivierten Zellen ermöglicht wird, die mit unterschiedlichen Bedingungen gewachsen sind oder behandelt werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Reagiert nur mit Sulfhydrylgruppen (reduzierte, nicht modifizierte Cystein-Rückstände)
  • Irreversibel – Markierte Proteine und Peptide sind nicht anfällig für Reduktionsmittel
  • Flexibel – Optionen für die Quantifizierung der Duplex-Isotope (MS) oder der Sixplex-Isobarie (MS/MS)
  • Vielseitig – Kann zur Untersuchung von Cystein-Modifikationen verwendet werden (z. B. di-Sulfid-Brücken, S-Nitrosylation)
Hinweis:
IodoTMT Produkte ersetzen unsere bisher angebotenen CysTMT-Reagenzien, die eine dithiopyridinreaktive Gruppe zur reversibel Kennzeichnung von Cystein-Sulfhydrylen verwendeten.
Spezifikation
Spezifikation
• iodoTMT6-126 Label Reagent, 0.2 mg
• iodoTMT6-127 Label Reagent, 0.2 mg
• iodoTMT6-128 Label Reagent, 0.2 mg
• iodoTMT6-129 Label Reagent, 0.2 mg
• iodoTMT6-130 Label Reagent, 0.2 mg
• iodoTMT6-131 Label Reagent, 0.2 mg
Upon receipt store all products at -20°C
iodoTMTsixplex™
Mass Spectrometry
Mass Spectrometer
iodoTMTsixplex Label Reagent Set, 1 x 0.2 mg
Tandem Mass Tag™ (TMT) Labels
Protein Labeling
Protein
Cell Lysate