Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ iodoTMT Isobaric Label Reagents and Kits
Artikelnummer. 13404289 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 0,2 mg (pro Tag)
5 x 0,2 mg
5 x 0,2 mg (pro Tag)
Produkttyp:
Etikettenreagenz
Reagenzset zur Isobarenmarkierung
Packungsgröße:
5 Stück
6 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
13404289 5 x 0,2 mg Etikettenreagenz 5 Stück
13414289 1 x 0,2 mg (pro Tag) Reagenzset zur Isobarenmarkierung 6 Reaktionen
13424289 5 x 0,2 mg (pro Tag) Reagenzset zur Isobarenmarkierung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13404289 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 90100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidation und Disulfidbrücken) mittels quantitativer Multiplex-Massenspektrometrie.
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidation und Disulfidbrücken) mittels quantitativer Multiplex-Massenspektrometrie mit Thermo Scientific™ Pierce Cysteine-Reactive Tandem Mass Tag Reagenzien.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Iodoacetyl-Tandem-Mass-Tag-Reagenzien ermöglichen die selektive Markierung von Cystein-haltigen Peptiden für die Multiplex-Quantifizierung von Proben mithilfe der LC-MS/MS-Analyse. Ähnlich wie Iodoacetamid reagieren iodoTMT-Reagenzien spezifisch mit reduzierten Cystein (Cys) in Peptiden und Proteinen und ermöglichen die Quantifizierung der relativen Abundanz von Cystein-Modifikationen, wie S-Nitrosylation und die Oxidation von Disulfid-Bindungen. iodoTMT-Reagenzien markieren freie Sulfhydrylgruppen auf Cystein-Rückständen irreversibel, im Gegensatz zu früheren reversiblen Cystein-reaktiven TMT-Reagenzien (CysTMT).
Um die mit Cystein markierten Peptide selektiv zu analysieren, kann die Probe mit immobilisiertem Anti-TMT-Antikörper-Harz (Best.- Nr. 90076) und TMT-Elutionspuffer (Best.- Nr. 90104) angereichert werden. Dieser Ansatz der selektiven Thiol-Markierung und Affinitätsanreicherung ähnelt dem isotopencodierten Affinitäts-Tag (ICAT-Verfahren), ermöglicht jedoch die Affinitätsanreicherung mit einer nicht-biologischen Markierung und eine höhere Multiplex-Quantifizierung.
Merkmale von iodoTMT-Reagenzien
Spezifisch: Reagiert ausschließlich mit Sulfhydrylgruppen (reduzierte, nicht modifizierte Cystein-Rückstände)
Irreversibel: Die markierten Proteine und Peptide sind nicht anfällig für Reduktionsmittel
Flexibel: Optionen für die Quantifizierung der Duplex-Isotope (MS) oder der Sixplex-Isobarie (MS/MS)
Vielseitig: Kann zur Untersuchung von Cystein-Modifikationen eingesetzt werden (z. B. di-Sulfidbrücken, S-Nitrosylation)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Etikettenreagenz
Produktlinie IodoTMTzero
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Marker oder Farbstoff TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
Ausgangsmaterial Zelllysat
Endprodukttyp Protein
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Proteinmarkierung
Menge 5 x 0,2 mg