Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Mit unserem D-Luziferin, das mit einer Reinheit von mehr als 99 % als Mononatrium- und Monokaliumsalz erhältlich ist, bieten wir Komfort und hohe Leistung zu niedrigen Kosten für Reporterassays mit Leuchtkäfer-Luziferase.
112.00 € - 760.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –20 °C lagern.
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) ATP Assay, Gen-Reporter-Assay
Produktlinie Pierce™
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Salzform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Salzform Preis Menge & Verfügbarkeit  
15285723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88291
100 mg Mononatriumsalz
112.00 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15225733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88294
1 g Monokaliumsalz
760.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Synthese und Herstellung von Thermo Scientific™ Pierce D-Luziferin garantiert eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten. Der Reporter wird zudem mittels HPLC getestet, um eine korrekte Chiralität und Aktivität zu gewährleisten.
Wir sind der einzige Anbieter, der chirale Tests mit Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) durchführt, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht nur rein, sondern auch in der aktiven Form ist. Unser D-Luziferin überstrahlt die Konkurrenz auf vielen Ebenen.
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern.
ATP Assay, Gen-Reporter-Assay
Chemisches Substrat
Biolumineszierend
Pierce™
TMB-Substrat