Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Das Thermo Scientific™ Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit verwendet NHS-Chemie, um IP-Antikörper auf magnetischen Beads für eine effektive Immunpräzipitation und Co-Immunpräzipitation kovalent zu immobilisieren.
Leistungsmerkmale:
Antikörperfreie IP Antikörper werden irreversibel an den Magnet-Beads angebracht, was zu einer vernachlässigbaren Co-Elution intakter Antikörper oder schwerer und leichter Ketten mit dem gereinigten Antigen führt
Schnell vollständige Antikörperkonjugation und Immunpräzipitation in weniger als 4 Stunden
Praktisch das IP/Co-IP-Kit enthält magnetische Beads und alle wesentlichen Puffer für eine optimale Immunpräzipitation
Antikörper-kompatibel Verwendung mit allen Antikörperspezies, -klassen oder -isotypen
Geringfügige nicht-spezifische Bindung Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und alle nicht umgesetzten NHS-Estergruppen sind vollständig gequencht
Protokoll-kompatibelProteinbindung an die Beads und Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch automatisiert (z. B. mit Thermo Scientific KingFisher Instrumenten) durchgeführt werden
Scalierbar Verwenden Sie nur die Antikörpermenge, die für ein einzelnes IP-Experiment erforderlich ist, oder bereiten Sie eine größere Menge an magnetischen Antikörperbeads für mehrere Experimente vor
Lieferumfang:
NHS-aktivierte Magnetbeads, IP-Lyse-/Waschpuffer, Elutionspuffer, Neutralisationspuffer, Löschpuffer, Boratpuffer und Probenladepuffer
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Zusammensetzung | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 40 IP-Reaktionen mit 25 µl Beads • Pierce NHS-aktivierte magnetische Beads, 1 ml • IP Lyse-/Waschpuffer, 2 x 50 ml • Elutionspuffer, pH 2,0, 5 ml • Lane Marker Probenpuffer, nicht reduzierend, (5x), 5 ml • Neutralisierungspuffer, pH 8,5, 0,5 ml • 0,67 M Boratpuffer, 1 ml • BupH Boratpuffer, 1/Packung • Quencher-Puffer, 25 ml Bei 4 °C lagern. |
| Assay | Affinitätsreinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Flex, Magnetfuß |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pull-Down, Immunpräzipitation (IP) |
| Ziel | Nicht zielspezifisch |
| Typ | IP/Co-IP-Kit |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Hydrogen chloride, Dimethylacetamide, Sodium chloride, T