Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol) im No-Weigh™ Format ist für die praktische Vorbereitung von Stammlösungen konzipiert, die Proteinproben hinzugefügt werden, um Disulfid-Bindungen effektiv zu reduzieren.
Marke: Thermo Scientific™ A39255
207.10 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 3483-12-3 Netto-Gewicht : 0.00040kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) wird mit 7,7-mg-Mikrotiterplatten mit 48 Röhrchen für die praktische Vorbereitung von 100 μl 0,5-M-Stammlösung für die Zugabe zu Proteinproben zur effektiven Reduzierung von Disulfid-Bindungen angeboten.
- Die einzigartige No-Weigh Verpackung gewährleistet, dass das Reduktionsmittel die volle Stärke hat und vor der Elektrophorese oder anderen Anwendungen die Proteine vor oxidativen Schäden schützen oder Disulfide reduzieren kann
- Spart Zeit – Einfach 100 µl Wasser hinzufügen, um 500 mM DTT-Lösung in Sekunden herzustellen
- Kein Abfall – Herstellung von jeweils 100 µl, genau die richtige Menge für die meisten Anwendungen
- Immer frisch – Volle Reduktionsstärke bei jedem Einsatz
- Es müssen keine Stammlösungen gelagert werden
- CAS-Nr.: 3483-12-3
Spezifikation
Upon receipt, store product at 4°C. |
|
Pierce™ | |
48 x 7,7 mg |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce DTT, No-Weigh Forma
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.