Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Reduktion von Disulfiden in biologischen Puffern und Probenbeladungspuffern mit reinem, kristallinem Dithiothreitol (DTT), dem beliebtesten Protein-Disulfid-Reduktionsmittel.
159.38 €
Produkte 1
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15966915
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39255
Menge: 48 × 7,7 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) wird mit 7,7-mg-Mikrotiterplatten mit 48 Röhrchen für die praktische Vorbereitung von 100 μl 0,5-M-Stammlösung für die Zugabe zu Proteinproben zur effektiven Reduzierung von Disulfid-Bindungen angeboten.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlösliches, Disulfid-Bindungen reduzierendes Reagenz
  • Behält Mono-Thiole vollständig im reduzierten Zustand bei und reduziert Disulfid-Bindungen quantitativ.
  • Spezifischer und empfindlicher Assay für Disulfide mit DTT und Ellmans Reagenz