Learn More
Thermo Scientific™ EMCS (N-ε-malemidocaproyl-oxysuccinimide ester)
Amin-Sulfhydryl-Verbindung mit diesem mittellangen Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aliphatischen, 8-atomigen (9,4 A) Spacerarms.
Marke:  Thermo Scientific™ 22308
209.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7383-19-9 Netto-Gewicht : 1.81440kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Artikelnummer. 10147783
  • 314.00 € / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce EMCS ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines mittellangen Spacerarms (9,4 Å).
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl
EMCS
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid, NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Nein
308,29
9,4 Å
Ja
Pierce™
Heterobifunktional
Kurz (<10 Å)
50 mg
Standard
Vernetzer