Beschreibung
Führen Sie eine hochreine, großtechnische Aufreinigung von GST-markierten Proteinen durch mit Thermo Scientific™ Pierce Glutathion Superflow Agarose, die aus Glutathion besteht, das an ein vernetztes 6%iges perlenförmiges Agarose-Pulver immobilisiert ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Highlights:
Hohe dynamische Bindungskapazität– bindet 10 mg reine GST pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann mehr als 20 mg/ml bei einer Flussrate von 30 cm/h binden
Hohe Reinheit– liefert eine Reinheit von über 90 %, wenn es zur Reinigung überexprimierter Produkte verwendet wird. GST oder GST-Fusionsproteine aus Lysaten
Robust– hochvernetztes 6%iges Agarose Superflow Die perlenbesetzte Stütze ist für lineare Durchflussraten bis zu 1200 cm/h ausgelegt.
Kompatibel– Behält seine Funktionsfähigkeit auch nach Einwirkung einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Werten bei.
Kosteneffektiv– Das Harz ist auch nach mehrmaligem Reinigen und Wiederverwenden stabil.
Empfohlen für:
Mittelgroß bis groß FPLC Reinigung von GST-markierten Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Bindung von 10 mg reinem GST pro ml Harz bei einer Flussrate von 150 cm/h, 20 mg pro ml bei einer Flussrate von 30 cm/h |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 50 ml |
| Ziel | GST-markiertes Protein |
| Typ | Agarose |
| Stationäre Phase | Glutathion |
| Format | Flasche |
| Säulentyp | Affinität, Agarose-Harz |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.