Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Sensitivity Plates, Clear, 8-Well Strip
Maximieren Sie die Effizienz der biotinylierten Proteinbindung und kontrollieren Sie den Hintergrund mit Mikrotiterplatten, die beschichtet sind, um niedrige Konzentrationen von biotinylierten Analyten nachzuweisen.
Marke: Thermo Scientific™ 15530
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin-Platten mit hoher Empfindlichkeit sind Biotin-bindende Mikrotiterplatten, die beschichtet sind, um die Effizienz der Bindung biotinylierter Sonden zu maximieren und den Hintergrund in Assays für niedrige Konzentrationen von Zielanalyten zu kontrollieren.
Diese Platten mit hoher Empfindlichkeit ermöglichen den Nachweis biotinylierter Antikörper und anderer Proteine in niedriger Konzentration (ng/ml). Unabhängig davon, ob Sie ein Signal mit fluoreszierenden, kolorimetrischen oder chemilumineszierenden Methoden erkennen, können Sie mit diesen Platten problemlos einen ELISA für jede Probe mit niedrigen Zielwert entwickeln. Thermo Scientific NeutrAvidin™ Protein ist eine deglykosylierte Form von Avidin mit einer ähnlichen Gesamtleistung wie Streptavidin, liefert aber in bestimmten Situationen bessere Ergebnisse.Besondere Merkmale:
Empfindlich – Nachweis von bis zu 5 ng/ml biotinyliertem IgG
Spezifisch – niedriger Hintergrund mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Vielseitig – verwenden Sie entweder Fluoreszenz-, Chemilumineszenz- oder kolorimetrische Detektion
Robust – breiter dynamischer Bereich
Gebrauchsfertig – Platten werden vorblockiert geliefert, um Zeit zu sparen
Spezifikation
Hohe Empfindlichkeit, Affinität | |
Pierce NeutrAvidin beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, transparent, 96-Well-Strip | |
5 Platte | |
Transparent | |
Polystyrol | |
NeutrAvidin-Protein |
Nach Eingang bei 4 °C lagern | |
Chemolumineszent | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Blocker™ BSA-Puffer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.