Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Magnetic ChIP Kit
Artikelnummer. 13454209 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
30 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13454209 1 Kit 30 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13454209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26157
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie Chromatin-gebundene DNA effizient durch Immunpräzipitation (Chromatin IP) für die anschließende Quantifizierung durch PCR mit dem Thermo Scientific™ Pierce Magnetic ChIP Kit.
Isolieren Sie chromatin-gebundene DNA effizient durch Immunpräzipitation (Chromatin IP) für die anschließende Quantifizierung durch PCR mit dem Thermo Scientific™ Pierce Magnetic ChIP Kit.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Pierce Magnetic ChIP Kit enthält Reagenzien und passende Kontrollen, die für 30 Chromatin-Immunpräzipitationen (ChIP) mit optimiertem Protokoll ausreichen. Im Kit enthalten sind Reagenzien für die Zelllyse, das Auffangen von Protein-DNA-Komplexen, die Aufhebung der Vernetzung und die Isolierung von DNA. Die blockierten Pierce Protein A/G Magnetbeads zeichnen sich durch ein hohes Bindungsvermögen sowie einen niedrigen unspezifischen Hintergrund aus und eignen sich für viele Antikörperarten. Diese Beads können manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit einer automatisierten Plattform wie Thermo Scientific KingFisher Instrumenten verwendet werden. Außerdem sind ChIP-validierte Antikörper mit Qualitätsgarantie für das Pierce Magnetische ChIP-Kit separat erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • � Gereinigte DNA für die quantitative PCR in ungefähr 8 h
  • Effizient und reproduzierbar – Starke Optimierung des Mikrokokken-Verdaus und der Kernlyse
  • Empfindlich – Ergebnisse mit nur 10.000 Zellen (1 x 104)
  • Wenig Hintergrund – Pierce Protein A/G Magnetic Beads wurden in einem Reagenz ohne DNA blockiert, um den Hintergrund niedrig zu halten
  • Vollständig – Optimierte Reagenzien für die Positivkontrolle sind im Lieferumfang enthalten: RNA Polymerase II-Antikörper und GAPDH-Promotor-PCR-Primer
Enthält:
Kit enthält Reagenzien für die Chromatin-Aufarbeitung, IP und DNA-Aufreinigung sowie Positivkontrollen (Antikörper und Primer)
Erforderlich:
In vivo-Crosslinker (wie Formaldehyd), Ultraschallprozessor mit Mikrospitze (wie Misonix™ Sonicator 3000), für ChIP geeignete Antikörper der Wahl, PCR-Primer für DNA-Zielsequenz, PCR-Stammmischung (mit Farbstoff wie SYBR™ Green im Falle von qPCR) und ein qPCR-Gerät
Empfohlen für:
  • Bestimmen Sie die Orte spezifischer Protein-DNA-Interaktionen auf genomischer DNA durch PCR oder ChIP-Seq
  • Überwachen Sie die Auswirkungen von Histon-Modifikationen oder chemischen Substanzen auf die DNA-Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 × 10^6 Zellen pro Reaktion
Beschreibung Pierce Magnetic ChIP Kit
Kitinhalt 4 x 10^6 Zellen pro Reaktion
Inhalt und Lagerung • Glycin-Lösung (10x), 15 ml; bei Raumtemperatur lagern
• PBS (20x), 15 ml; bei 4 °C
lagern • Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x), 1 ml; bei 4 °C
• Membran-Extraktionspuffer, 10 ml; bei 4 °C
lagern • MNase Verdauungspuffer, 10 ml; bei 4 °C
lagern • DTT (7,7 mg), lyophilisiert, 2 Fläschchen; bei Raumtemperatur oder 4 °C
lagern • MNase Stopperlösung, 1 ml; bei 4 °C
lagern• ChIP-Grade Protein A/G Magnetbeads, 0,7 ml; bei 4 °C
lagern • IP-Verdünnungs-/Waschpuffer (5x), 40 ml, bei 4 °C
lagern • Natriumchlorid (5 Mol), 6 ml lagern; bei 4 °C
lagern• IP-Elutionspuffer (2x), 4,5 ml; bei 4 °C
lagern • Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml, 75 Röhrchen; Lagerung bei Raumtemperatur oder 4 °C
lagern • DNA-Aufbereitungssäule und Reagenzien, 40 Aufreinigungen; Lagerung bei Raumtemperatur oder 4 °C
• DNA-Clean-Up-Säule, 40 Säulen
• DNA-Säulenbindungslösung, 30 ml
• DNA-Säulenwaschlösung, 6 ml
• pH-Indikator, 0,8 ml
• DNA Säulenelutionslösung, 5 ml
• Mikrococcus-Nuclease (ChIP-Klasse) (10 E/µl), 50 µl; bei -20 °C
lagern• Anti-RNA-Polymerase-II-Antikörper, 25 µl; bei -20 °C
lagern• normale Kaninchen-IgG (1 mg/ml), 10 µl; bei -20 °C
lagern • Proteinase K (20 mg/ml), 0,25 ml; bei -20 °C
lagern• ChIP-Positivkontrollprimer (GAPDH Promotor, speziell für den Menschen), 100 µl; bei -20 °C lagern
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Typ Magnetic Bead ChIP-Kit
Ausreichend für 30 Reaktionen
Format Kit