Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit
Artikelnummer. 13444209 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13444209 1 Kit 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13444209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20164
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie mit dem Thermo Scientific™ Pierce Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit eine rationalisierte, robuste Methode zur Anreicherung von Protein-RNA-Interaktionen unter Verwendung von endmarkierter RNA als Köder.
Das Thermo Scientific™ Pierce magnetische RNA-Protein-Pull-Down Kit nutzt eine optimierte, stabile Methode zur Anreicherung von Protein-RNA-Interaktionen mit endmarkierter RNA.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Kit zum magnetischen Pull-Down von RNA-Protein enthält Reagenzien für die effiziente Anreicherung von RNA-bindenden Proteinen (RBP). Dazu werden RNA mit markiertem Ende und magnetische Desthiobiotin- und Strepatvidin-Beads verwendet. Das Komplettkit enthält Reagenzien, die für 20 RNA-Markierungsreaktionen und 20 Protein-RNA Pull-Down Assays ausreichen. Diese direkte Anreicherung von Protein-RNA-Wechselwirkungen stellt eine Alternative zum Einfangen der Protein-RNA-Komplexe bzw. Strukturen in Nukleinsäuren mit Antikörpern dar. Das Kit bietet außerdem den Vorteil von validierten Kontrollen für die Markierung und den Pull-Down Assay. Das Kit eignet sich für verschiedene Downstream-Prozesse einschließlich Western Blots und Massenspektrometrie (MS).
Leistungsmerkmale:
  • Direkt – Direktes Einfangen von Ribonukleoprotein-Komplexen mit RNA mit markierten Enden ohne Antikörper für Pull-Down
  • Anwenderfreundlich – Zur Anreicherung von RBP ohne Zentrifugationsbecher bzw. Zentrifugation; rationalisiertes Verfahren für minimale manuelle Bearbeitungszeiten (unter 3 h) nach der RNA-Markierungsreaktion
  • Flexibel – Verwendung von in vitro transkribierter RNA oder synthetischer RNA zur Markierung verschiedener Längen und Komplexitäten; erfolgreich angereicherte Proteine mit endogenen, überexprimierten und in vitro translatierten Lysaten
  • Spezifisch – Niedriger Hintergrund der Beads; nicht verwandte oder mutierte RNA trägt nicht wesentlich zu Anreicherung der spezifischen RBP bei
  • Wirtschaftlich –Kostengünstiger als der separate Kauf von kommerziell synthetisierter RNA mit markiertem Ende, magnetischen Beads und Reagenzien
  • Komplett – Enthält sowohl Markierungs- und Anreicherungsmodule mit den jeweils notwendigen Puffern für den Assay; positive Kontroll-RNA, negative Kontroll-RNA und RBP-Antikörper
Lieferumfang:
Enthält das Pierce RNA 3-End Desthiobiotinylation Kit, positive und negative RNA-Kontrollen, magnetische, mit Nukleinsäure kompatible Streptavidin-Beads und Puffer für die Anreicherungen und die Elution von RBP
Erforderlich:
RNA und Lysat (experimentelle Probe) sind vom Anwender bereitzustellen
Empfohlen für:
  • Mutationsanalysen
  • Strukturfunktionsanalysen
  • Identifizierung von RNA-Protein-Interaktionen
  • MS-Analyse unbekannter RNA-Protein-Bindungspaare oder -komplexe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 pmol RNA pro Reaktion
Kitinhalt 50 pmol of RNA per Reaction
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 20 RNA-Proteinkomplex-Pulldown-Reaktionen
• Pierce Nukleinic Acid-Compatible Streptavidin-Magnetbeads, 1 ml (bei 4 °C lagern)
• RNA-Erfassungspuffer (1x), 10 ml (bei 4 °C lagern)
• Tris (20 mM, p 7,5), 5 ml (bei 4 °C lagern)
• Protein-RNA-Bindungspuffer (10x), 1 ml (bei 4 °C lagern)
• Waschpuffer (1x), 10 ml (bei 4 °C lagern)
• Biotin Elutionspuffer, 1,5 ml (bei 4 °C lagern)
• monoklonaler Hur-Antikörper (Maus), 50 µl (bei 4 °C lagern)
• Positive RNA-Kontrolle (AR RNA), 250 pmol (bei -20 °C lagern)
• Negative RNA-Kontrolle (PolyA25 RNA), 250 pmol (bei -20 °C lagern)
• Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylierungskit (Teilenummer 20163; bei -20 °C lagern)
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Typ RNA-Protein Pull-Down-Kit
Ausreichend für 20 Reaktionen
Format Kit