Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin Cups - Paper Filter
Diese leeren Spin-Säulen und -Becher (5 bis 500 μl) eignen sich für kleinvolumige Affinitätsverfahren, wie z. B. Immunpräzipitations-Assays mit Agarose-Perlen.
Marke:  Thermo Scientific™ 69700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10751955
  • 160.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab
08-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Diese Mikrozentrifugationseinsätze und Zentrifugationssäulen sind praktische Hilfsmittel zur Handhabung von kleinvolumigen (5 bis 500 μl) Affinitätsträgern für die Immunpräzipitation (IP) und Pulldown-Reinigungsassays. Die Auswahl aus fünf verschiedenen Ausführungen der Polypropylensäulen und dazu passenden Entnahmeröhrchen bietet vielfältige Optionen für besondere experimentelle Anforderungen. Geben Sie das Affinitätsharz und die Probe in eine der Säulen. Verwenden Sie eine Mikrozentrifuge, um Verunreinigungen durch eine effektive Wäsche zu entfernen und eluieren Sie die gereinigte Probe ohne jeden Harzverlust im Prozess. Zentrifugationssäulen gestatten es, mehr Proteine in weniger Zeit einer Affinitätsreinigung zu unterziehen.
Leistungsmerkmale:
  • Effektives Waschen der Proben bedeutet, dass weniger Waschgänge erforderlich sind, um verunreinigende Proteine zu entfernen
  • Durch effiziente Elution der Proben können die Produkte der Immunpräzipitation und des Assays besser zurückgewonnen werden
  • Filtereinsätze und Säulen eliminieren die durch Affinitätsharze bedingte Verunreinigung eluierter Proben
  • Dank Filtereinsätzen und Säulen muss Überstand nicht aus pelletierten Rückständen oder Harz dekantiert werden
  • Zentrifugationsprotokolle beschleunigen kleinvolumige Affinitätsprotokolle
  • Niedrige Proteinbindung der Polypropylensäule minimiert unspezifische Bindungen
Papierfilter für Zentrifugationsbecher mit Entnahmeröhrchen (Artikel-Nr. 69700):
  • Nutzinhalt der Säule: 600 μ l
  • Harzvolumen: 20 bis 300 μl
  • Filtertyp: Papier, Porengröße 10 μm
  • Verschlusstyp: Deckel der Entnahmeröhrchen passt auf den Zentrifugationseinsatz
Celluloseacetatfilter für Zentrifugationsbecher mit Entnahmeröhrchen (Artikel-Nr. 69702):
  • Nutzinhalt der Säule: 800 μ l
  • Harzvolumen: 20 bis 400 μl
  • Filtertyp: Celluloseacetat, Porengröße 0.45 μm
  • Verschlusstyp: Deckel der Entnahmeröhrchen passt auf den Zentrifugationseinsatz
  • Schraubkappen für Spin-Säulen mit Luer-Lock-Anschluss
Schraubkappen für Spin-Säulen (Artikel-Nr. 69705):
  • Nutzinhalt der Säule: 900 μ l
  • Harzvolumen: 20 bis 400 μl
  • Filtertyp: Polyethylenfilter, Porengröße 10 μm; kleine und große Fritten für unterschiedliche Probenvolumen zur Auswahl
  • Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten Stopfen zum Andrücken
  • Luer-Lock-Adapter erlauben den Gebrauch von spritzenbasierten Kits
Schnappverschlüsse für Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen (Artikel-Nr. 69725):
  • Nutzinhalt der Säule: 1000 μ l
  • Harzvolumen: 20 bis 500 μl
  • Filtertyp: Polyethylenfilter, Porengröße 30 μm (20 bis 50 μm)
  • Verschlusstyp: Schnappverschluss an der Säule (Entnahmeröhrchen ohne Deckel); Bodenstopfen zum Andrücken
Mikro-Spin-Säulen (Artikel-Nr. 89879):
  • Nutzinhalt der Säule: 400 μ l
  • Harzvolumen: 5 bis 100 μl
  • Filtertyp: Polyethylenfilter, Porengröße 30 μm (20 bis 50 μm)
  • Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten Stopfen zum Andrücken
Mikrozentrifugenröhrchen (Artikel-Nr. 69715):
  • 2 ml Füllvolumen
  • Abgerundeter konisch geformter Boden mit unverlierbarem Schnappverschluss
  • Im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit Artikel-Nr. 69700
Mikrozentrifugenröhrchen (Artikel-Nr. 69720):
  • 2 ml Füllvolumen
  • Kurzer konisch geformter Boden mit unverlierbarem Schnappverschluss
  • Im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit Artikel-Nr. 69702
Spezifikation
Spezifikation
Empty Column, Paper Filter
Pierce™
Microcentrifuge, Spin Column
Pierce Spin-Becher - Papierfilter