Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Phosphine
Derivatisieren Sie Protein- oder Aminoberflächen für die selektive Konjugation, den Nachweis oder die Reinigung von mit Azid markierten Zielmolekülen mit diesen aktivierten Phosphinverbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 88900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22680kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Phosphin und Sulfo-NHS-Phosphin sind aminreaktive Verbindungen, die zur Derivatisierung primärer Amine von Proteinen oder aminbeschichteten Polymeroberflächen für die Ligation mit Azid-Molekülen verwendet werden können.
Diese NHS-Ester-Verbindungen reagieren auf kovalente Bindungen mit primären Aminen (z. B. Seitenkette von Lysinrückständen oder Aminosilan-beschichteten Oberflächen). Die Phosphingruppen (PPh2) reagieren mit azidmarkierten Molekülen durch einen Mechanismus, der als Staudinger-Chemie bekannt ist und eine effiziente und spezifische Konjugation derivatisierter Moleküle in biologischen Proben ermöglicht. In Kombination mit verschiedenen Azid-tagged Verbindungen ermöglichen diese NHS-Phosphin-Reagenzien eine Vielzahl von experimentellen Markierungs- und Vernetzungsstrategien für die Untersuchung von Proteininteraktionen und Signalwegen.Leistungsmerkmale:
Vielseitig – Sulfo-NHS-Phosphin löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln für die anschließende Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemischen für die Azidkonjugation; NHS-Phosphin kann für die Aminoberflächenmodifikation in organischen Lösungsmitteln verwendet werden
Kompatibel – Die Reaktionschemie tritt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen auf. Es sind keine Hilfsreagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel erforderlich
Spezifisch – NHS-Ester sind spezifisch für die kovalente Bindung an primäre Amine (Seitenkette von Lysin oder N-Terminal von Polypeptiden)
Chemoselektiv – Azid- und Phosphingruppen reagieren nicht miteinander und stören keine Komponenten biologischer Proben, sondern konjugieren untereinander mit hoher Effizienz
Spezifikation
Amin-Azid | |
NHS-Phosphin | |
Nein | |
Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
NHS-Ester, Phosphin | |
Pulver | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
461,4 | |
5,4 Å | |
Nicht ermittelt | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.