Learn More
Thermo Scientific™ Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Anreicherung intakter Organellen einschließlich Lysosomen, Peroxisomen und Zellkernen und Geweben mit Thermo Scientific™ Organelle Enrichment Kits.
Besondere Merkmale:
Effizient und anwenderfreundlich – in Kombination mit Gradientenzentrifugation trennen die Reagenzien des Kits Organellen von kontaminierenden Zellstrukturen
Kompatibel – Vorbereitung der Proben für nachfolgende Anwendungen, einschließlich 2D/MS, Elektronenmikroskopie, Erstellen von Krankheitsprofilen, Genexpression, Signaltransduktion und Interaktions- oder Lokalisationsanalysen
Komplett – die Kits enthalten ausreichend Material für 25 Anwendungen
Enthält:
Organellen-spezifische Reagenzien A und B, Optiprep™ Cell Separation Media und Kochsalzlösung mit Phosphatpuffer
Erforderlich:
Ultrazentrifuge, gekühlte Mikrozentrifuge, Vortex-Schüttelgerät, Dounce-Homogenisator, Ultraschallgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lysosomen-Anreicherungskit |
| Inhalt und Lagerung | Nach Eingang bei 4 °C lagern Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Isolierung von Organellen, subzelluläre Fraktionierung |
| Ausreichend für | 25 Proben von jeweils 50 bis 200 mg Zellen oder Gewebe |
| Menge | 230 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic