Learn More
Invitrogen™ Pierce™ p53 In-Cell ELISA-Kit
Messen Sie die Gesamtmenge von p53 (Tumorprotein 53) und Tubulin unter Verwendung von p53 und Alpha-Tubulin-Antikörpern, die durch Fluoreszenz oder TMB-Substrat in diesen Ganzzell-Mikroplatten-Assays nachgewiesen werden.
Marke: Invitrogen™ 62216
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce p53 In-Cell ELISA Kits sind kolorimetrische und fluoreszierende Mikroplatten-Assays, die für die Messung des gesamten Tumor-Proteins 53 (p53) und von Tubulin in ganzen Zellen optimiert sind.
Pierce p53 In-Cell ELISA Kits ermöglichen die relative Quantifizierung des gesamten Tumor-Proteins 53 (p53) und von Tubulin in ganzen Zellen mittels 96- oder 384-Well Mikrotiterplatten. Die vollständigen Kits beinhalten einen monoklonalen Anti-p53-Antikörper einer Maus, einen monoklonalen Anti-Alpha-Tubulinantikörper eines Kaninchens, Nachweisreagenzien und alle Puffer, die für den kolorimetrischen oder Nahinfrarotnachweis erforderlich sind.Das Colorimetric In-Cell ELISA Kit erleichtert den Vergleich mehrerer Zielproteingehalte von verschiedenen Wells mittels zielspezifischer Antikörper, HRP-konjugierter Nachweisreagenzien und TMB-Substrat. Die Ergebnisse in den Wells werden anschließend basierend auf der Färbung von ganzen Zellen mit Janusgrün nach Zellnummer normalisiert.
Das Nahinfrarot In-Cell ELISA Kit ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis von zwei verschiedenen Zielproteinen innerhalb derselben Well. Schwankungen aufgrund von Unterschieden bei Zellplatten werden ausgeräumt. Mit dem Nahinfrarotsystem wird der Proteingehalt mittels zielspezifischer primärer Antikörper und DyLight™ Fluor-konjugierter sekundärer Antikörper bestimmt. Die Nahinfrarot-Nachweismethode räumt Probleme mit der Hintergrund-Fluoreszenz aus und bietet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis, das zur Empfindlichkeit und Robustheit dieser Fluoreszenz-Multiplex-Experimente führt.
Leistungsmerkmale:
In-Cell-ELISA – Zielspezifischer Nachweis direkt in ausplattierten ganzen Zellen; keine Zelllyse, Proteinextraktion oder spezielle Probenvorbereitung erforderlich
Quantitativ und spezifisch – Das System ermöglicht die genaue Messung der relativen Proteinexpressionsniveaus in behandelten ggü. unbehandelten Zellen
Besser als Western Blotting – Ein In-cell-ELISA liefert direkt quantitative Ergebnisse und sorgt für einen höheren Durchsatz als Western-Blotting-Verfahren
Kostengünstiger – Kostet weniger (ein Well ggü. einer Spur) als Western-Blotting-Verfahren zur Analyse von Proteinexpression und -aktivierung
Multiplex-fähig – Die Replikation von Wells oder die Verwendung verschiedener Fluorophore ermöglichen die Messung mehrerer ELISA-Ziele relativ zu den mit dem Kit gelieferten primären Zielen
Zwei Kit-Formate – Wählen Sie das kolorimetrische Kit zur Verwendung mit standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegeräten; wählen Sie das Nahinfrarot-Fluoreszenz-Nachweiskit zur Verwendung mit IR-Bildgebungssystemen
Enthält:
Anti-p53-Antikörper, Anti-Alpha-Tubulinantikörper, sekundäre Antikörper, Puffer, Detergens und Plattenversiegelungen
Spezifikation
Gehäuse P04637 | |
HRP | |
ELISA-Kit | |
96 Mikrotiterplatten-Wells mit über Nacht Zellkulturen | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BCC7, LFS1, P53, TRP53 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Pierce p53 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | |
Multikomponentenkit mit HRP-Konjugat | |
Überstand | |
Human | |
7157 | |
Blockierungspuffer, 20x Tris-gepufferte Salzlösung, Janusgrün Färbung für ganze Zellen, 50 ml, 20x Tris-gepufferte Salzlösung, HRP-Konjugat, Surfact-Amps X-100, TMB Stopplösung, Janusgrün Färbung für ganze Zellen, TMB Stopplösung, Janusgrün Färbung für ganze Zellen, Elutionspuffer, Versiegelungseinheit für dünne Platten | |
96 Test-Kit | |
Überstände (10,000 Zellen) | |
Human | |
24 h |