Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ His Protein Interaction Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10351214 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10351214 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10351214 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21277
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Diese Nickel-Chelat (Ni-IDA)-Agarose-Beads mit komplettem Reagenssatz ermöglichen die einfache Erfassung und Affinitätsreinigung der Bindungspartner von His-getaggten Fusionsproteinen.
Das Thermo Scientific™ Pierce PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit reinigt praktisch alle Proteininteraktionskomplexe, an denen vom Anwender eingebrachte His-getaggte Fusionsproteine beteiligt sind.
Das PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit enthält die notwendigen Komponenten zum Einfangen und Reinigen von Proteinen, die mit rekombinanten Proteinen interagieren, welche einen Histidin (6x His) Fusions-Tag enthalten. Der Anwender steuert das getaggte Fusionsprotein (Bait) sowie Zellen bei, die das mögliche Proteininteraktionsziel (Beute) exprimieren; das Pulldown-Kit liefert alle restlichen Komponenten: Zelllyse-Puffer, Mikrozentrifugationssäulen, Cobalt-IMAC-Affinitätsharz (Agarose-Beads), optimierte Bindungs- und Elutionspuffer sowie ein detailliertes Protokoll. Dieses Kit soll Erstanwender speziell in der Methode schulen und erfahrenen Forschern mehr Anwenderfreundlichkeit, Bedienkomfort und Reproduzierkeit bieten.
Leistungsmerkmale:
  • 6xHis-Pull-down – reinigt Proteininteraktoren von jedem His-markierten Fusionsprotein
  • Komplettkit – Bietet alle Komponenten und ein detailliertes Protokoll zur Aufreinigung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Keine Spezialausrüstung erforderlich – nutzt gängige Laborgeräte und Reagenzien (z. B. Mikrozentrifugen)
  • Praktisch –Mikrozentrifugationssäulen fördern die einfache und effiziente Manipulation von Cobalt IMAC Agarose-Beads; dazu gehört auch die parallele Verarbeitung mehrerer Proben
  • Flexibel –Anweisungen enthalten Protokolle für Köder- und Greifproteine aus verschiedenen Quellen
Lieferumfang:
Cobaltchelat bildendes Agarose-Resin, Lyse-Puffer, TBS-Packung, Imidazol-Lösung für die Elution, Mikrozentrifugationssäulen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Entdeckung einer neuen Protein:Protein-Interaktion aus einem Zelllysat; Bestätigung einer möglichen Interaktion aus einem Zelllysat oder aus vorher gereinigten Protein; Extraktion von Informationen über Protein:Protein-Interaktionen aus in-vitro-Transkription/Translation-Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Mindestens 25 Pulldown-Reaktionen, jeweils mit 25 µl Harzkobalt
• Chelat-Agarose-Harz, 750 µl
• Pull-Down-Lysepuffer, 250 ml
• Imidazol-Lösung (4 m), 5 ml
• TBS-Packung (500 ml), 1 Packung
• Pierce Spin-Säulen und Zubehör, 27 Säulen
• Mikrozentrifugensammelröhrchen, 100 Röhrchen
Pierce Lysepuffer nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pull-Down (Tag-basiert)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ Pull-Down-Kit
Ausreichend für 25 Reaktionen
Format Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce His Protein Interaction Pull-Down Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, ethanol, Sodium chloride