Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Inhibitor-Tabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
21.44 € - 362.00 €
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16346532
|
Thermo Scientific™
A32966 |
2 Tabletten |
25.34 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15677308
|
Thermo Scientific™
A32965 |
20 Tabletten |
362.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16336532
|
Thermo Scientific™
A32964 |
2 Tablets |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.Leistungsmerkmale:
- Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.