Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseninhibitor-Minitabletten mit breitem Spektrum bieten Protease- und Phosphataseninhibitor-Formulierung für vollständigen Schutz vor Dephosphorylierung und proteolytischer Degradation.
25.31 € - 25.46 €
Spezifikation
Enthält | 1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten |
---|---|
Produkttyp | Einstiegsgröße |
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Western Blotting |
Ausreichend für | 1 Tablette ist ausreichend für 10 ml |
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16316532
|
Thermo Scientific™
A32960 |
2 Tabletten | Einstiegsgröße |
25.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16326532
|
Thermo Scientific™
A32962 |
2 Tabletten | EDTA-kostenlose Testversion – Größe |
25.31 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten enthalten Aprotinin, Bestatatin, E-64, EDTA und Leupeptin zum Schutz vor Zersetzung durch Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen. Um die Dephosphorylierungsaktivität von Serin/Threonin- und Tyrosinphosphatasen zu verhindern, enthält jede Tablette außerdem Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumprophosphat und Beta-Glycerophosphat. Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette ist für 10 ml der Lösung ausreichend.
Leistungsmerkmale:- Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
Spezifikation
1 Fläschchen mit Inhibitor-Tabletten | |
2°bis 8 °C | |
1 Tablette ist ausreichend für 10 ml |
Einstiegsgröße | |
Proteinaufreinigung, Western Blotting | |
2 Tabletten |