Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Beads Protein G
Artikelnummer. 13424229 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13424229 5 ml 5 Milliliter
13414229 1 ml 1 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 13424229
Marke: Thermo Scientific™ 88848
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsmethoden mit manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Separatoren mit Thermo Scientific™ Pierce Protein G-Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein G kann Antikörper verschiedener Typen binden und so die Aufreinigung der Antikörper von Rohextrakten ermöglichen. Immunpräzipitationsassays mit Protein G beschichteten Beads ergeben eine hohe Ausbeute des Zielantigens mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Mit unserer Vernetzungschemie können Sie einen Antikörper auf einem Magnetpartikel immobilisieren und so eine IgG-Kontamination bei IP- oder Co-IP-Experimenten verhindern. Die Pierce Protein G Magnetic Beads können sowohl manuell mit einem Magnetstativ als auch für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific KingFisher Instrumenten verwendet werden.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Effizienz – Vergleichbare oder höhere Ausbeute an IP-Zielantigenen als bei Magnetbeads anderer Hersteller
  • Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vor–blockierte Beads liefern ein hochreines Produkt (z. B. ist das bei einer IP mit Antikörpern eluierte Antigen frei von kontaminierenden Proteinen aus komplexen Zelllysaten)
  • Konsistent – Magnetbeads verhindern Harzverluste und sorgen für eine effizientere Trennung von Lösungen als herkömmliche IP-Methoden, bei denen nur zentrifugiert wird
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Empfohlen für:
  • IP- und Co-IP-Experimente
  • Antikörperaufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 mL
Konzentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Partikelgröße 1 μm
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 5 ml
Proteinform Rekombinant
Ziel Antikörper
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Ligandentyp Protein G