Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SAT(PEG)4 (PEGylated N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Lange (18,2 A), pegylierte SATA-Form, ein aminreaktives (NHS-Ester) Sulfhydryl-Zusatz-Reagenz mit Polyethylen-Glykol-Spacerarm mit 4 Einheiten.
Marke: Thermo Scientific™ 26099
Weitere Details : CAS : 39620-02-5 Netto-Gewicht : 0.00010kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Thermo Scientific™ SAT(PEG)4 ist eine langarmige (18,2 Å), pegylierte Form von SATA, ein Sulfhydryladdifizierreagenz für kovalente Modifikation von primären Aminen zur Erleichterung einer kontrollierten, heterobifunktionalen Vernetzung.
SAT(PEG)4 erweitert die Flexibilität, Löslichkeit und Reichweite anderer S-Acetylthio (SAT)-Reagenzien für die Sulfhydrylmodifikation aminhaltiger Moleküle. SAT(PEG)4 hat die gleiche Form wie SATA und SATP, die häufig als Teil von Proteinkonjugationsstrategien verwendet werden. Zwei gereinigte Proteine (z. B. Antikörper und Enzym) werden konjugiert, nachdem ein Protein mit einem SAT-Reagenz und das andere Protein mit einem maleimidaktivierenden Crosslinker wie Sulfo-SMCC (Artikelnr. 22322) modifiziert wurde. Da SAT-Reagenzien ein geschütztes Sulfhydryl hinzufügen, kann das modifizierte Protein vor der Behandlung unbegrenzt gelagert werden, um das Sulfhydryl freizulegen und die endgültige sulfhydryl-gerichtete Konjugationsreaktion durchzuführen. Die Gruppe aus Polyethylenglycol (PEG) mit vier Einheiten in SAT(PEG)4 bietet eine erhöhte Hydrophilität und Distanzarmlänge im Verhältnis zu SATA und SATP. Bei Verwendung in Kombination mit einem langarmigen PEG-haltigen Crosslinker wie SM(PEG)12 (Art.Nr. 22112) kann SAT(PEG)4 für die Vernetzung von Proteinen mit langen Spacern verwendet werden.Leistungsmerkmale:
- Reagiert mit primären Aminen, um geschützte Sulfhydrylgruppen hinzuzufügen
- Ein einfacher Entschützungsschritt erzeugt eine freie Sulfhydrylgruppe
- Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm verbessert die Löslichkeit des markierten Proteins,
Spezifikation
Amin | |
Sulfhydrylgruppe | |
Pierce™ | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Flüssigkeit | |
DMF, DMSO |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Konjugierende Gruppen | |
Heterobifunktional | |
Lang, pegyliert | |
100 mg | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.