Beschreibung
Entfernen Sie mit dem Thermo Scientific™ SDS-Out-Fällungsreagenz SDS bequem aus kleinvolumigen Proteinproben (0,1 bis 10 ml).
Leistungsmerkmale:
- Zur praktischen SDS-Entfernung aus Proben im Mikroliter-Bereich
- Für den Gebrauch bei Proben mit 0,1 bis 1 % SDS
- Minimale Verdünnung kleinvolumiger Proben
- Die Proteinwiedergewinnung erreicht 90 bis 100 % (auf Grundlage von Tests mit BSA, Zytochrom C, Sojabohnen-Trypsininhibitor, Ovalbumin, Ribonuklease A, Myoglobin und Human-IgG)
Lieferumfang:
Das Zubehör für den Gebrauch mit SDS-Out Reagent umfasst den Spin-Becher und das Sammelröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | SDS-Fällungsmittelkit |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: Fällung von SDS aus 200 ml Proteinlösung • SDS-Fällungsreagenz, 10 ml • Spin-Cup-Säulen, 12 Säulen • Sammelröhrchen, 12 Röhrchen Nach Erhalt lagern Sie Komponenten bei 4 °C. |
| Säulentyp | Fällung, Filtration, k.A. |
| Produktlinie | SDS-Out |
| Aufreinigungsziel | Reinigungsmittelentfernung |
| Ausreichend für | 200 ml Proteinlösung |
| Menge | 1 Kit |
| Format | Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule |