Learn More
Thermo Scientific™ SM(PEG)8 (PEGylated, long-chain SMCC crosslinker)
Diese Crosslinker mit NHS-Ester- und Maleimidgruppen an den Enden wasserlöslicher Polyethylenglycol-Spacerarme (17,6 bis 95,2 A) ermöglichen die Vernetzung von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
Marke: Thermo Scientific™ 22108
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n ist eine Serie von Amin-Thiol-Crosslinkern unterschiedlicher Länge von 17,6 bis 95,2 Å aufgrund ihrer Spacerarme aus Polyethylenglycol, die n gleich 2 bis 24 Ethylenglycoleinheiten enthalten.
Die SM(PEG)n Reagenzien sind sechs Vernetzer mit identischen amin- und thiolreaktiven Gruppen, die jedoch aufgrund von Spacerarmen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Ethylenglycoleinheiten unterschiedlich lang sind. Ihre Strukturen (siehe unten) haben die Form NHS-(PEG)n-Maleimid, wobei n 2, 4, 6, 8, 12 oder 24 Polyethylenglycol(PEG)-Einheiten darstellt. Jedes SM(PEG)n Reagenz wird mit der angegebenen Länge ohne Kontamination durch Analoga mit anderen Längen hergestellt. Die Verfügbarkeit dieses Reagenziensatzes ermöglicht die Optimierung von Vernetzungsexperimenten, um die beste Konjugateffizienz und -funktion für die vorgesehene Anwendung oder Analysemethode zu erhalten. Zusammen mit AMAS (Artikelnummer 22295) und dem beliebten SMCC (Artikelnummer 22360) ermöglichen diese Reagenzien die Amin-Thiol-Vernetzung über Distanzen von 4.4 bis 95.2 Å. Darüber hinaus trägt der hydrophile PEG-Gehalt von SM(PEG)n-Reagenzien zur wässrigen Löslichkeit dieser Vernetzer und ihrer Konjugate bei. PEG ist zudem weniger immunogen als andere Arten von Abstandhaltern für Crosslinker, wodurch diese Reagenzien ideal für die Präparation von Immunogenen sind.
Leistungsmerkmale:
- Homologe Serie mit Spacerarmen zunehmender Länge, ideal zur Optimierung der Konjugation von Proteininteraktionen
- Wasserlösliche Spacerarme aus Polyethylenglycol (PEG) tragen dazu bei, die Löslichkeit vernetzter Proteine aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen
- Reagenzien lösen sich problemlos in DMSO und können anschließend in wässrigen Reaktionspuffern verdünnt werden
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegenüber: Amino- und Thiolgruppen
NHS-PEG2-Maleimid
- Zwei Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Namen: Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-Maleimid
- Summenformel – C18H23N3O9
- Länge des Spacerarms: 17,6 Å
- Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 310,12
- MW 425,39
NHS-PEG4-Maleimid
- Vier Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Namen: Mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-Maleimid
- Summenformel – C22H31N3O11
- Länge des Spacerarms: 24,6 Å
- Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 398,17
- MW 513,50&
NHS-PEG6-Maleimid
- Sechs Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Namen: Mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-Maleimid
- Summenformel – C26H39N3O13
- Länge des Spacerarms: 32,25 Å
- Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 486,20
- MW 601,60
NHS-PEG8-Maleimid
- Acht Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Namen: Mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-Maleimid
- Summenformel – C30H47N3O15
- Länge des Spacerarms: 39,2 Å
- Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 574,27
- MW 689,71
NHS-PEG12-Maleimid
- 12 Ethylenoxid-Untereinheiten Mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-Maleimid
- Summenformel – C38H63N3O19
- Länge des Spacerarms: 53,4 Å
- Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 750,38
- MW 865,92
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
SM(PEG)8 | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
689,71 | |
39,2 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Lang (> 30 Å) | |
100 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.