Learn More
Thermo Scientific™ SMPB (succinimidyl 4-(p-maleimidophenyl)butyrate)
Aminen-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem mittellangen Crosslinker mit NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aromatischen, 10-atomigen (11,6 A) Spacerarms.
Marke: Thermo Scientific™ 22416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SMPB ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines mittellangen, aromatischen Spacerarms (11,6 Ås).
Leistungsmerkmale:
- Erweiterte Kette analog von MBS
- Mit SMPB gebildete Konjugate sind im Serum stabiler als SPDP-Konjugate.
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
SMCC | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Pulver | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
356,33 | |
11,6 Å | |
Ja | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.