Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin UltraLink™ Resin
Binden Sie biotinylierte Proteine und andere Liganden mit einer großen Auswahl an hochwertigen Agarose- und Acrylamid-Beads und -Säulen aus rekombinantem Streptavidin für die Biotin-Bindung.
Marke:  Thermo Scientific™ 53114
419.42 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11879390
  • 626.00 € / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-Harze bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Affinitäts-Beads und -säulen für nahezu alle Arten der Biotin-basierten Reinigung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Streptavidin Agarose und UltraLink Harze bieten unterschiedliche Harzformate, Bindungskapazitäten und Packungsgrößen für die Biotin-Bindung mit immobilisiertem Streptavidin, um nahezu alle Immunpräzipitations- oder Affinitätsreinigungsverfahren abzudecken. Dabei setzen die Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53 kDa und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Die Vorbereitung der Harze beruht auf effizienten und stabilen chemischen Verfahren: Durch die kovalente Kopplung von Streptavidin an poröser Agarose oder UltraLink Biosupport entstehen Streptavidin Agarose und UltraLink Harze mit Laugungsresistenz und Stabilität im Bereich von pH 2 bis 11. Es handelt sich um Produkte, die für zahlreiche klein- und großvolumigen Anwendungssituationen der Affinitätsreinigung mit biotinylierten Makromolekülen eine ausgezeichnete Wahl darstellen. Dazu gehört auch die Trennung biotinylierter Moleküle aus Proben sowie die Immunpräzipitation von Antigenen unter Rückgriff auf Biotin-markierte Antikörper.
Besondere Merkmale:
  • Bewährte Kopplungschemien – Zum Präparieren der Harze werden Methoden eingesetzt, die der herkömmlichen Immobilisierung mittels Bromcyan (CNBr) überlegen sind. Dadurch zeichnen sich die Harze durch gesteigerte Funktionalität, niedrigen Grad an unspezifischen Bindungen und exzellente Laugungsresistenz aus.
  • Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und den Acrylamid-basierten UltraLink™ Biosupport Harzen stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten, Spin- und FPLC-Methoden kompatibel sind.
  • In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar).
  • Überlegene Leistung – Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet Hochleistungsharz doppelte oder dreifache Bindungskapazität; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente.
Produktspezifische Merkmale:
  • Agarose-Harze, vernetzte, 6%ige Agarosebeads
  • Im Vergleich zu Standard-Formen zeichnen sich Acrylamid-basierte UltraLink Plus Harze mit Beads (UltraLink Biosupport)
  • und High Capacity Resins (Hochleistungsharze) durch eine höhere Packung mit Streptavidin (d. h. durch eine höhere Dichte) aus
Empfohlen für:
Reinigung von Membranantigenen in Kombination mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern; Markierung der Zelloberfläche mit biotinylierten Reagenzien, gefolgt von Präzipitation mit immobilisiertem Streptavidin; Reinigung von Zelloberflächen-Glykoproteinen unter Einsatz von biotinyliertem Concanavalin A; Rückgewinnung von einzelsträngiger DNA für die Didesoxysequenzierung
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bindung von 2 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz
50 bis 80 μm
5 ml
Biotin-markierte Moleküle
Streptavidin
Flasche
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™, UltraLink™
Rekombinant
Streptavidin-Harz
Zur Bindung von ≥/= 24 μg Biotin/ml Harz (≥/= 2 mg biotinyliertes BSA/ml Harz)
Affinity, UltraLink™ Harz