Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Bereiten Sie aminreaktive Sulfo-NHS-Ester-Crosslinker vor oder verbessern Sie die Carbodiimid(EDC)-Konjugation für Peptide oder Proteine mit N-Hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
148.00 € - 1770.00 €
Spezifikation
Molekulargewicht 217,13
PEGyliert Nein
Löslichkeit Wasser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10391314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24510
500 mg
404.00 €
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15993522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39269
10 x 2 mg
178.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11871365
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24525
5 g
1770.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11861365
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24520
8 x 2 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS ist reines N-Hydroxysulfosuccinimid, das für die Herstellung wasserlöslicher, aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder zur Verbesserung der Konjugationseffizienz bei der Verwendung des Carbodiimid-EDC erforderlich ist.
Leistungsmerkmale:
  • Bildet bei Verwendung mit EDC einen Acylaminoester mit Carboxylgruppen
  • Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül reagiert effizient mit primären Aminen, was zu einer stabilen Amidbindung führt
  • Ermöglicht zwei-stufige EDC-Reaktionen zwischen Carboxyl- und aminhaltigen Molekülen
  • Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül kann durch Trocknen stabilisiert werden, wodurch die Herstellung von aminreaktiven Sonden und Oberflächen ermöglicht wird
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen (bei Aktivierung von Carboxylaten)
Spezifikation
Spezifikation
217,13
Nein
Wasser