missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Triethylamin (TEA)-Lösungsmittel

Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA-Flüssigkeit (Molekülmasse 101.2, CAS 121-44-8) (Verkauf nach Gewicht); zum HPLC-Einsatz als Ionenpaarbildungsreagenz bei der Peptidtrennung mit Umkehrphase.

63.55 € - 149.00 €


Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11831385
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
25108
100 g
149.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 13-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11571074
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-25108
100 g
71.33 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10471875
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-25108
100 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Pierce Triethylamin (TEA) ist ein hochreines Lösungsmittel, das in bestimmten HPLC-Protokollen verwendet werden kann, beispielsweise als schwacher Anionentauscher, um bestimmte tryptische Peptide auf einer Umkehrphasen-Säule aufzulösen.

Triethylamin ist ein Ionenpaarbildungsreagenz, das die Selektivität bei der HPLC-Trennung mit Umkehrphase ändert. Durch die Paarung mit Peptiden werden Peaks wirkungsvoll schärfer konturiert, was zu einer verbesserten Peakauflösung führt.

Leistungsmerkmale:

  • > 99.5 % Triethylamin-Reinheit, ermöglicht den Nachweis empfindlicher Peptide bei niedrigen UV-Wellenlängen in HPLC-Peptid-Trennsystemen mit Umkehrphase. Abgefüllt in braunen Glasflaschen mit PTFE-beschichteten Schutzkappen für die Reagenzienintegrität
  • Verfügt über eine niedrige UV-Absorption zur Ermöglichung einer maximal empfindlichen Detektion bei allen Wellenlängen.

Eigenschaften von Triethylamin

  • Alternative Namen TEA, Diethylethanamin Summenformel C6H15N Molekulargewicht 101.19 Dichte 0.726 g/ml

Bestellinformationen:

Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.